PZ0038
Aztreonam
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acido [2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-ammino-4-tiazolil)-2-[(2-metil-4-osso-1-solfo-3-azetidinil)ammino]-2-ossoetilidene]ammino]ossi]-2-metilpropanoico
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)