PHR1785
Aztreonam
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Acido [2S-[2α,3β(Z)]]-2-[[[1-(2-ammino-4-tiazolil)-2-[(2-metil-4-osso-1-solfo-3-azetidinil)ammino]-2-ossoetilidene]ammino]ossi]-2-metilpropanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1046205
Famiglia di API
aztreonam
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C[C@H]1[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(O)=O)c2csc(N)n2)C(=O)N1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C13H17N5O8S2/c1-5-7(10(20)18(5)28(23,24)25)16-9(19)8(6-4-27-12(14)15-6)17-26-13(2,3)11(21)22/h4-5,7H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)(H,23,24,25)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
WZPBZJONDBGPKJ-VEHQQRBSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)