Documenti fondamentali
PZ0031
Sigma-Aldrich
PF-03882845
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3S,3aR)-2-(3-Chloro-4-cyanophenyl)-3-cyclopentyl-3,3a,4,5-tetrahydro-2H-benzo[g]indazole-7-carboxylic acid, PF-3882845
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
419.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(C1=CC2=C(C=C1)C3=NN(C4=CC=C(C#N)C(Cl)=C4)[C@@H](C5CCCC5)[C@@]3([H])CC2)=O
InChI
1S/C24H22ClN3O2/c25-21-12-18(8-5-17(21)13-26)28-23(14-3-1-2-4-14)20-10-6-15-11-16(24(29)30)7-9-19(15)22(20)27-28/h5,7-9,11-12,14,20,23H,1-4,6,10H2,(H,29,30)/t20-,23-/m0/s1
XNULRSOGWPFPBL-REWPJTCUSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-03882845 is a potent non-steroidal mineralocorticoid antagonist with and IC50 of 0.755 nM, compared to eplerenone with an IC50 of 109 nM. PF-03882845 was tested in a rat model for renal protection against aldosterone-mediated renal disease, and found to be more potent than eplerenone in suppressing the urinary albumin to creatinine ratio (UACR), a measure of renal fibrosis. The therapeutic index, calculated as the ratio of the EC50 for increasing serum K+ to the EC50 for UACR lowering, was 83.8 for PF-03882845 and 1.47 for eplerenone.
PF-03882845 is a potent non-steroidal mineralocorticoid antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)