PLA0273
Rabbit anti-c-Jun Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
AP-1, AP1, Jun activation domain binding protein, activator protein 1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, jun oncogene, jun proto-oncogene, p39, proto-oncogene c-Jun, v-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_002219.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... c-Jun(3725)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)