44197
2-Dodecylcyclobutanone
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC1CCC1=O
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-16(15)17/h15H,2-14H2,1H3
VVKRFZDUZMLMQM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)