P9685
Finnpipette® pipette tips
Finntip 300, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Lunghezza:
5.2 cm
Volume massimo:
300 μL
Intervallo di volume:
5-300 μL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
barrier: no
Confezionamento:
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale:
Finn 9401250
Prodotti consigliati
Materiali
orange
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Finn 9401250
Lunghezza
5.2 cm
Volume massimo
300 μL
Intervallo di volume
5-300 μL
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)