P9114
6-(2-Propargyloxyphenyl)hexanoic acid
≥98%, solid
Sinonimo/i:
PPOH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCc1ccccc1OCC#C
InChI
1S/C15H18O3/c1-2-12-18-14-10-7-6-9-13(14)8-4-3-5-11-15(16)17/h1,6-7,9-10H,3-5,8,11-12H2,(H,16,17)
CUNYTKVXYZYERK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3