G0907
Anti-Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
GM-CSF, MGC131935, MGC138897, molgramostin, sargramostim
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
western blot: 0.1 μg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSF2(1437)
mouse ... Csf2(12981)
rat ... Csf2(116630)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?