Key Documents
R817P-10
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Plating Medium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
All-in-one ready-to-use media. For initial plating of rat neurons.
Qualità
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3