P8651
Protein A–Peroxidase from Staphylococcus aureus/horseradish
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Peroxidase–Protein A
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
100
200
Stato
lyophilized powder
tecniche
direct ELISA: 1:80,000 using human IgG
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.