P8511
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Sinonimo/i:
Tranylcypromine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
162-169 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.