P8193
L-α-Phosphatidylethanolamine from Glycine max (soybean)
Type IV, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Tipo
Type IV
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
lyophilized powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-40(43)49-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41)36-46-39(42)32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h38H,3-37,41H2,1-2H3,(H,44,45)/t38-/m1/s1
NJGIRBISCGPRPF-KXQOOQHDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Qualità
Avvertenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?