Documenti
P4937
Sigma-Aldrich
Percoll®
pH 8.5-9.5 (25 °C), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Density gradient medium
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.75
Sterilità
aseptically filled
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
8.5-9.5 (25 °C)
Densità
1.13 g/mL±0.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Percoll® è un classico terreno per la centrifugazione a gradiente di densità di cellule, virus e particelle subcellulari. È costituito da particelle di silice colloidale di 15-30 nm di diametro (23% p/p in acqua) rivestite con polivinilpirrolidone (PVP). Il rivestimento in PVP rende il prodotto totalmente non tossico e ideale per l′uso con materiali biologici. Per via dell'eterogeneità delle dimensioni delle sue particelle, la sedimentazione avviene a velocità diverse creando spontaneamente gradienti isometrici molto omogenei, nel range di 1,0-1,3 g/mL.
Applicazioni
Percoll è costituito da particelle di silice colloidale di 15-30 nm di diametro (23% p/p in acqua) rivestite con polivinilpirrolidone (PVP). È usato per definire gradienti di densità non tossici a bassa viscosità, bassa osmolarità utilizzabili per isolare cellule, organuli e virus. È stato usato per separare le vescicole di membrana interne ed esterne da E. coli. Percoll è isosmotico lungo tutto il gradiente, non è tossico e si rimuove con facilità dai materiali purificati.
Percoll® è stato usato nella separazione per centrifugazione di:
  • cardiomiociti ventricolari di ratti neonati;
  • leucociti da un campione di sangue;
  • cellule mioidi peritubulari (PM)
Idoneo per l′impiego nella preparazione di sospensioni di cellule singole per successivo sequenziamento.
Caratteristiche e vantaggi
  • La bassa osmolalità consente una modulazione precisa alle condizioni fisiologiche senza interferenza significativa da parte del terreno.
  • Compatibile con cellule viventi e virus, consente la separazione e il recupero di sistemi completamente attivi e intatti.
  • Impermeabile alle membrane biologiche, non causa variazione della densità di galleggiamento delle particelle durante la centrifugazione.
  • La formazione spontanea del gradiente durante la centrifugazione consente la miscelazione di grandi volumi di campione nelle provette da centrifuga.
  • La bassa viscosità causa la rapida formazione dei gradienti e separazione delle particelle.
  • I gradienti generati dal Percoll permettono di isolare con successo la maggioranza delle particelle biologiche caratterizzate da coefficienti di sedimentazione superiori a 60S.
Note legali
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Cristina Pérez-Patiño et al.
Scientific reports, 9(1), 705-705 (2019-01-27)
The preservation of sperm functional parameters and fertility post-cryopreservation largely varies in the porcine, a species with a fractionated ejaculate. Although intrinsic individual differences have primarily been linked to this variation, differences in protein abundance among frozen-thawed (FT)-spermatozoa are far
Density gradients prepared from colloidal silica particles coated by polyvinylpyrrolidone (Percoll).
H Pertoft et al.
Analytical biochemistry, 88(1), 271-282 (1978-07-15)
Nunzia Pastore et al.
Nature communications, 11(1), 2461-2461 (2020-05-20)
It is well established that pluripotent stem cells in fetal and postnatal liver (LPCs) can differentiate into both hepatocytes and cholangiocytes. However, the signaling pathways implicated in the differentiation of LPCs are still incompletely understood. Transcription Factor EB (TFEB), a
Yi-Ling Liu et al.
Molecular neurodegeneration, 12(1), 30-30 (2017-04-26)
Microglia mediate amyloid-beta peptide (Aβ)-induced neuroinflammation, which is one of the key events in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Decoy receptor 3 (DcR3)/TNFRSF6B is a pleiotropic immunomodulator that promotes macrophage differentiation toward the M2 anti-inflammatory phenotype. Based on its
Yanping P Chen et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 56(2), 142-147 (2009-05-22)
Nosema ceranae, a microsporidian parasite originally described from Apis cerana, has been found to infect Apis melllifera and is highly pathogenic to its new host. In the present study, data on the ultrastructure of N. ceranae, presence of N. ceranae-specific