P4664
′o-fenilendiammina
chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
′o-fenilendiammina, tablet, 15 mg substrate per tablet
Livello qualitativo
Stato
tablet
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a substrate in conventional capture enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for recombinant hemagglutinin (rHA) protein detection
- as a substrate for the determination of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) immunoglobulin G (IgG) antibodies by ELISA
- as a colorimetric reagent specific for horseradish peroxidase (HRP) activity assessment in an ELISA protocol using SARS-CoV-2 antigens for S protein
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitroblue Tetrazolium (NBT) is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo- 4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures. These substrate systems produce an insoluble NBT diformazan end product that is blue to purple in color and can be observed visually.