P2534
Poly-L-histidine hydrochloride
mol wt ≥5000
Sinonimo/i:
L-Histidine homopolymer hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
≥5000
Colore
white to very light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.