P1494
Monoclonal Anti-PMCA4 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone JA9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Plasma Membrane Calcium ATPase 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JA9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 1:15,000 using human or rat tissue
western blot: 1:1,000 using human or rat tissue
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP2B4(493)
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?