MABN1801
Anti-PMCA4b Antibody, clone JA3
clone JA3, from mouse
Sinonimo/i:
Plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, EC: 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, Plasma membrane calcium pump isoform 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JA3, monoclonal
Reattività contro le specie
chimpanzee, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP2B4(493)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected PMCA4b in human cerebral cortex, human kidney, and bovine cornea tissues.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected PMCA4b in Immunohistochemistry applications (Borke, J.L., et. al. (1987). J clin Invest. 80(5):1225-31).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected PMCA4b in Immunocytochemistry applications (Usachev. M., et. al. (2002). J Neuron. 33(1):113-22).
ELISA Analysis: A representative lot detected PMCA4b in ELISA applications (Caride, A.J., et. al. (1996). Biochem J. 316 (Pt 1):353-9; Borke, J.L., et. al. (1987). J clin Invest. 80(5):1225-31).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PMCA4b in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1