Documenti fondamentali
AB3094
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-orexina-2
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
OX2R, Hypocretin Receptor 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HCRTR2(3062)
Specificità
Orexina 2 di ratto/ uomo. Di recente sono stati individuati numerosi peptidi associati con il comportamento alimentare. Le orexine (orexina A e orexina B) sono una famiglia di neuropeptidi ipotalamici espressi in maniera selettiva nell′ipotalamo (Sakurai et al. 1998). L′orexina A e l′orexina B derivano dalla scissione proteolitica dello stesso precursore (prepro-orexina). La prepro-orexina è un peptide di 130 aa che presenta una sequenza di secrezione putativa di 33 aa, un nucleo centrale idrofobo seguito da residui con piccole catene laterali polari. L′espressione è stata individuata nel cervello e, in misura minore, nel testicolo (Sakurai et al. 1998). Questi neuropeptidi si legano, attivandoli, a OX1R e OX2R, due recettori per le orexine accoppiati a proteina G (GPCR) strettamente correlati.
Immunogeno
Un peptide di 19 aa vicino alla regione C-terminale (dominio citoplasmatico) di OX2R di ratto. Mettiamo a vostra disposizione il peptide immunogeno (N° Catalogo AG794) per i controlli di pre-adsorbimento.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Questo anticorpo è diretto contro il recettore 2 delle orexine e convalidato per l′impiego in ELISA, IH e WB.
Sottocategoria di ricerca:
Controllo del metabolismo da parte del SNC
Ritmo circadiano e sonno
Western blotting: 1-10 μg/mL con rivelazione mediante chemiluminescenza
ELISA: 1:10.000 - 100.000 con il peptide di controllo (N° Catalogo AG794).
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Stato fisico
Soluzione 1mg/mL purificata per affinità in PBS (pH 7,4) contenente BSA allo 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Brain orexins and wake regulation in rats exposed to maternal deprivation.
Pingfu Feng,Drina Vurbic,Zhenzhen Wu,Kingman P Strohl
Brain Research null
Immunohistochemical detection of the orexin system in the placenta of cats.
Dall'aglio, C, et al.
Research in Veterinary Science (2011)
Localization of the orexin system in the gastrointestinal tract of fallow deer.
Cecilia Dall'aglio,Luisa Pascucci,Francesca Mercati,Cristiano Boiti,Piero Ceccarelli
Acta Histochemica null
Krister Melén et al.
Journal of translational autoimmunity, 3, 100055-100055 (2020-08-04)
Narcolepsy type 1, likely an immune-mediated disease, is characterized by excessive daytime sleepiness and cataplexy. The disease is strongly associated with human leukocyte antigen (HLA) DQB1∗06:02. A significant increase in the incidence of childhood and adolescent narcolepsy was observed after
Hypocretin increases impulse flow in the septohippocampal GABAergic pathway: implications for arousal via a mechanism of hippocampal disinhibition
Wu, M. et al.
The Journal of Neuroscience, 22, 7754-7765 (2002)