P0514
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol ammonium salt from egg yolk lecithin
solution, 10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1), ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol), 1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerol ammonium salt from egg yolk lecithin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
egg yolk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
solution
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1)
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3