P0393
Protein Kinase Inhibitor from porcine heart
1-3 inhibitor U/μg protein, lyophilized powder
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine heart
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
1-3 inhibitor U/μg protein
Composizione
Protein, ~50% biuret
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
These proteins bind to the catalytic subunit of cyclic-AMP dependent protein kinase, displacing the regulatory subunit and inhibiting phosphorylating activity. The cyclic-AMP binding capacity of the regulatory subunit is enhanced. Many other proteins exhibit this enhancement ability, too (Brostrom, C.O. and Kon, C., Anal. Biochem., 58, 459 [1974]).
Confezionamento
Package size based on protein content.
Definizione di unità
One unit will transfer 1.0 picomole (10-12 mol) of phosphate from γ-32P-ATP to hydrolyzed and partially dephosphorylated casein (Product No. C 4765) per min at pH 6.5 at 30 °C.
Stato fisico
Supplied as lyophilized powder containing 30% glycerophosphate and 20% EDTA.
Nota sulla preparazione
Fractionated essentially by procedure of Walsh, D.A., et al., J. Biol. Chem., 246, 1977 (1971).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)