S5265
Streptolysin O from Streptococcus pyogenes
lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
25,000-50,000 U/vial
PM
native 69 kDa
Composizione
Protein, ~3% Lowry
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 1 mg/mL
Spettro attività antibiotica
neoplastics
Modalità d’azione
cell membrane | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?