P0244
Anti-PKR (ET-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase (ET-20)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using a whole cell extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line induced with interferon-γ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF2AK2(5610)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico