F3651
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
≥90% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
FITC, Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
acetone: 1 mg/mL, clear, light yellow to yellow
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- for fluorescence labeling of bacteria
- as a standard for calibration of fluorometer
- for the labeling of exosomes
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3