O4000
Oxythiamine chloride hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(2-Hydroxyethyl)-3-(4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)-4-methylthiazolium chloride
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a reference standard for calibration curve generation in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for oxythiamine pyrophosphate (OTPP) quantification in red blood cells
- as a thiamine transport inhibitor in human mammary epithelial cells (HMEC) and breast cancer cell lines
- in the synthesis of oxythiamineH picrolonate salt
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.