N8257
α-Naphtholphthalein
>80% purity NaOH basis (titration), practical grade, powder
Sinonimo/i:
1-Naphtholphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
α-Naphtholphthalein, practical grade
Grado
practical grade
Saggio
>80% NaOH basis (titration)
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
pH
7.3-8.7, colorless to blue-green
Punto di fusione
238-240 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc(c2ccccc12)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)c6ccccc56
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?