N3020
Nuclear Fast Red Solution
Sinonimo/i:
Calcium Red Solution , Kernechtrot Solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Durata
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Nc1c(O)c(c(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H9NO7S.Na/c15-9-7-8(12(18)14(13(9)19)23(20,21)22)11(17)6-4-2-1-3-5(6)10(7)16;/h1-4,18-19H,15H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
IFSXZLJQEKGQAF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- In the dual-beam (FIB (focused ion beam)/SEM (scanning electron microscopy)) analysis of intracellular MNPs (magnetic nanoparticles) distribution.
- As a counterstain in LacZ tissue histological analysis, and in extracellular matrix proteoglycan staining.
- In situ hybridization.
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.