N7778
7-Nitroindazole
≥98%
Sinonimo/i:
7-NI
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Solubilità
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow to orange
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)6-3-1-2-5-4-8-9-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
PQCAUHUKTBHUSA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
rat ... Nos1(24598)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges