N5501
Nω-Nitro-L-arginine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
L-NNA, N5-(Nitroamidino)-L-2,5-diaminopentanoic acid, NG-NO2-L-Arg
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
257 °C
Solubilità
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N5O4/c7-4(5(12)13)2-1-3-9-6(8)10-11(14)15/h4H,1-3,7H2,(H,12,13)(H3,8,9,10)/t4-/m0/s1
MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Grin2a(24409) , Nos1(24598)
Applicazioni
- as nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, to measure the release of nitric oxide (NO) derivatives in cytochrome c reduction assay
- to pretreat fiber bundles for contractile studies
- as NOS inhibitor to characterize the generation of NO in Taxus yunnanensis cells
- as an irreversible inhibitor of the neuronal NO synthase (nNOS) to preincubate swimbladder preparations
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?