Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
N6505
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.35 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Origine biologica
chicken liver
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Stato
powder
Solubilità
10 mM NaOH: soluble-50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Applicazioni
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway (PPP).
Azioni biochim/fisiol
Il NADPH è un donatore di elettroni e un cofattore per molti enzimi redox, inclusa la sintetasi del monossido di azoto.
Nota sulla preparazione
Enzymatically reduced.
Altre note
Confezionato in base al peso solido.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carlos Blanco-Centurion et al.
The European journal of neuroscience, 19(10), 2741-2752 (2004-05-19)
The hypocretin neurons have been implicated in regulating sleep-wake states as they are lost in patients with the sleep disorder narcolepsy. Hypocretin (HCRT) neurons are located only in the perifornical region of the posterior hypothalamus and heavily innervate pontine brainstem
K A Vonnahme et al.
Journal of dairy science, 94(6), 2850-2858 (2011-05-25)
Objectives were to determine the effects of maternal dietary supranutritional Se and nutritional plane during gestation on capillary surface density, capillary area density, and angiogenic factor expression in the developing mammary gland of primiparous ewes. Selenium treatments were initiated at
Helia Tenza-Ferrer et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 306-306 (2019-07-30)
The incoming signals from injured sensory neurons upon peripheral inflammation are processed in the dorsal horn of spinal cord, where glial cells accumulate and play a critical role in initiating allodynia (increased pain in response to light-touch). However, how painful
Kevin P Grace et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(5), 1622-1633 (2012-02-04)
Serotonin type 1A (5-HT(1A)) receptor-responsive neurons in the pedunculopontine tegmental nucleus (PPTn) become maximally active immediately before and during rapid eye movement (REM) sleep. A prevailing model of REM sleep generation indicates that activation of such neurons contributes significantly to
Jagdish K Racha et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 18(2), 128-138 (2004-12-25)
The CYP3A4 enzyme is known for its atypical inhibition kinetics; ligand inhibition can differ depending upon the probe drug used. A high throughput-LCMS/MS CYP3A4 inhibition assay with four substrate drugs was developed to minimize the potential oversight of CYP3A4 inhibition.