N4762
Siero di vitello neonato
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NBCS, NBS, NCS, sieri di vitello, sieri di vitello neonato, siero di vitello
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf)
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
Composizione
hemoglobin, ≤20 mg/mL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤100 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Prepared by heating at 56°C for 30 minutes.
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.