12023C
Newborn Bovine Serum
New Zealand origin
Sinonimo/i:
NBCS, NBS, NCS, calf sera, calf serum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (calf)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Origine
New Zealand origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤35 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Newborn Bovine Serum (NBS) is collected from calves that are less than 10 days old. Although NBS is not as nutritionally rich as Fetal Bovine Serum (FBS), it can serve as a cost-effective substitute for FBS in many applications.
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, mycoplasma, and hemoglobin content
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.