N1884
4-Nitrophenyl β-D-maltoside
β-maltosidase substrate
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl-beta-D-maltopyranoside
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
IAYJZWFYUSNIPN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3