N1404
Niaproof® 4
~27% in H2O
Sinonimo/i:
7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate sodium salt, Sodium 7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol™ 4
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Stato
liquid
PM
316.43 g/mol
Concentrazione
~27% in H2O
tecniche
DNA extraction: suitable
hybridization: suitable
protein quantification: suitable
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
Densità
1.06 g/mL at 20 °C
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Linkage
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?