Documenti fondamentali
MTCT1411C
MTC Bio Plug Cap For Test Tubes
for use with 13mm, rimless tubes, polyethylene
Sinonimo/i:
MTC Bio Plug Cap For Test Tubes, plastic tube cap, reagent dish, tube cap
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.11
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
bag of 20 × 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio T1411-C
Descrizione generale
Non-sterile plug caps for use with 13mm, rimless test tubes.
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)