Documenti fondamentali
CLS9944513
Provette per coltura monouso Pyrex®, senza bordo
capacity 10.0 mL
Sinonimo/i:
culture tube, culture tubes, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Descrizione
dispenser arrangement
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 99445-13
D.E. × lungh.
13 mm × 100 mm
Capacità
10.0 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (culture)
Descrizione generale
Le provette per coltura monouso sono fornite in confezioni convenienza.
Applicazioni
Le provette per coltura monouso Pyrex®, senza bordo, sono state usate:
  • Nell′ossidazione all′aria della 1-palmitoil-2-arachidonil-sn-glicero-3-fosfocolina (PAPC) e nell′estrazione/quantificazione dei fosfolipidi del plasma
  • Nell′estrazione del vacuolo lipidico e nella determinazione del vacuolo lipidico e del contenuto proteico
Caratteristiche e vantaggi
  • Composti di vetro borosilicato che riduce al minimo le variazioni di pH e i contaminanti potenziali rilasciati dal vetro di silice
  • Confezionato in confezioni dispenser facili da aprire e da utilizzare
  • Il prodotto non contiene materiali di origine animale
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)