MTCP80255S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 25 mL, non-sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinonimo/i:
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P8025-5S
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Reservoir, 25ml sterile, 5/ sterile bag, 200/cs
Caratteristiche e vantaggi
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MTCP80255S-200EA | 4065271096844 |