Documenti fondamentali
MTCP8025LID
MTC Bio Reservoir Lid
capacity 25 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Sinonimo/i:
pipetting tray
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.12
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio P8025-LID
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Don’t leave valuable reagents in open reservoirs vulnerable to debris or airborne contaminants. Protective Lids inhibit evaporation and keep your solutions/reagents safe from dust or contamination.
Lids for 25mL solution reservoirs, sterile, 5 per bag
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)