MTCP412301
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, non-sterile, pack of 400 ea (bulk bag)
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 400 ea (bulk bag)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P4123-01
Misura
7 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Transfer pipette, 7ml, large bulb, extended tip, non-sterile, bulk pack, 400/pk
Caratteristiche e vantaggi
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio