HS206373A
Transfer Pipette
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations 0.5 mL
Confezionamento
pack of 500 ea (bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206373A
Capacità
7 mL
Volume d’esercizio
3 mL
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caratteristiche e vantaggi
- 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
- Bulk packed in a handy dispenser box
- Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)