Documenti fondamentali
MTCC3175N
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity 0.5 mL, non-sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea
Sinonimo/i:
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiali
polypropylene
round
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap natural
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC Bio C3175-N
Capacità
0.5 mL
Descrizione generale
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, natural color, non-sterile, with installed O-ring, Bag of 1000 caps.
Caratteristiche e vantaggi
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Non-graduated
  • Resealable bags of 50
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Note legali
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)