Documenti fondamentali
CLS430917
Corning® microcentrifuge tubes with screw cap
2.0 mL microcentrifuge tube, polypropylene, w/ unattached rim seal screw cap, sterile, natural, 500/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, screw cap microcentrifuge tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Materiali
conical bottom tube
natural polypropylene tube
screw top cap
Descrizione
O-ring (no)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
disposable
self-standing conical bottom
Confezionamento
pack of 50
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430917
Parametri
20000 × g max. RCF
Diam. tappo
12.7 mm
Capacità
2.0 mL
D.E. tubo
10.7 mm
Colore
natural
Raccordi
cap (screw cap)
Descrizione generale
  • 2 mL polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight secure seal
  • Unattached rim seal cap
  • Withstands a maximum RCF of 20,000xg
  • Sterile
Corning polypropylene microcentrifuge tubes feature screw caps that provide a tight, secure seal.
  • Maximum RCF is 20,000
  • No marking spot
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)