Key Documents
BR780761
BRAND® micro tubes without tamper-evident screw cap
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiali
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780761
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)