MAK446
Acid Phosphatase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
input
serum
plasma
tissue sample(s)
cell lysate
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
cancer, prostate tumor; gastrointestinal diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Cancer Research
- Gastrointestinal Research
- Metabolism Research
Caratteristiche e vantaggi
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Compatibilità
Principio
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)