MAK107
LCAT Activity Assay Kit
Supplied by Roar Biomedical, Inc.
Sinonimo/i:
Lecithin:cholesterol acyltransferase activity assay kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 fluorometric tests
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
cardiovascular diseases
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LCAT(3931)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Risultati analitici
Solo come componenti del kit
- Substrate Reagent .1 mL
- READ Reagent 30 mL
- LCAT Assay Buffer 20 mL
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C