M8195
Monoclonal Anti-phospho-MDMX (pTyr99)
~2 mg/mL, clone PH-MDMX-169, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HDM4, Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-MGC132766, Anti-MRP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PH-MDMX-169, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with human MDMX and a specific kinase
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr99)
Informazioni sul gene
human ... MDM4(4194)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunoblotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3