M9659
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-galactosaminide, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Solubilità
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)
QCTHLCFVVACBSA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?