Documenti fondamentali
474502
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilità
methanol: soluble
water: soluble
Fluorescenza
λex 360 nm
λem 440 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1Oc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)CO)O)O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
Descrizione generale
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Unstable in aqueous solutions. Reconstitute just prior to use.
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Altre note
Chen, K.S., et al. 1994. Electrophoresis 15, 662.
Leaback, D.H., and Walker, P.G. 1961. Biochem. J.78, 151.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3