M5815
Monoclonal Anti-Myogenin antibody produced in mouse
clone F12B, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F12B, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 34 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using rhabdomyosarcoma tissue sections
immunoprecipitation (IP): 2 μg using 1 mg protein lysate
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYOG(4656)
mouse ... Myog(17928)
rat ... Myog(29148)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?