M5199
Meldonium dihydrate
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
MET 88, Quaterin
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Solubilità
H2O: >40 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3
PVBQYTCFVWZSJK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3