I1656
Idarubicin hydrochloride
solid
Sinonimo/i:
(7S-cis)-9-Acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-5,12-naphthacenedione, 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride, DMDR, IMI-30, Idamycin
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Ideatore
Johnson & Johnson
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(C[C@@](O)(Cc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c12)C(C)=O)O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5
InChI
1S/C26H27NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
XDXDZDZNSLXDNA-TZNDIEGXSA-N
Informazioni sul gene
human ... TOP2A(7153)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.